Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsebestandig ydre krop med pulverbelagt tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug: Dør kan låses med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
- Nemt justering: justering af hjælpemidler for at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i bunden af skabet, klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122 Konformitet |
| Konfiguration | 5 x udtrækkelig hylde med plastiksump |
| Dybde (engelsk) Interiør | 19,41 tommer |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 520 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 493 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 493 x 486 x 1835 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 520 x 545 x 1950 mm |
| Dør stil | Vinge, Venstrehængslet |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer |
| Højde (engelsk) Interiør | 72,24 tommer |
| Vis mere |