Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-PHOENIX
Artikelnummer. 15964716 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Materiale:
Galvaniseret stål
Stålplade
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Materiale unitSize
15964716 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Advarsel gul Galvaniseret stål Hver
15984716 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15954726 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15964726 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå Galvaniseret stål Hver
15984726 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
15954736 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
15914926 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Advarsel gul Galvaniseret stål Hver
15934926 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15994926 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15914936 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15362898 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Lysegrå Galvaniseret stål Hver
15934936 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
15549090 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15964716 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3049404030498
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Pladsbesparende foldedøre: mindre nødvendig plads foran skabet, mens dørene er åbne
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
  • Certifikater: EN 16121/16122 overensstemmelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Oversigt Medium
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 996 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 1055 x 1105 mm
Dør stil Foldning
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1105 mm
Højde (metrisk) interiør 990 mm
Model- CS.110.105.FD
Antal døre 2
Antal hylder 2
Hylde Type Standard
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 82 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1055 mm
Bredde (metrisk) interiør 996 mm
Farve Anthracitgrå, Advarsel gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 43,50 tommer
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Galvaniseret stål
Produkttype Kemiskab
Bredde (engelsk) Udvendig 41,54 tommer