Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-PHOENIX
Artikelnummer. 15914936 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Materiale:
Galvaniseret stål
Stålplade
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Materiale Pakningsstørrelse
15914936 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul Stålplade Hver
15964716 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Advarsel Gul Galvaniseret stål Hver
15984716 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15954726 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15964726 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå Galvaniseret stål Hver
15984726 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
15954736 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
15914926 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Advarsel Gul Galvaniseret stål Hver
15934926 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Advarsel Gul Stålplade Hver
15994926 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul Stålplade Hver
15362898 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Lysegrå Galvaniseret stål Hver
15934936 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
15549090 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Stålplade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Kun til indendørs brug
Product Code. 15914936 Supplier asecos™ Supplier No. 3049704030518
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Pladsbesparende foldedøre: mindre nødvendig plads foran skabet, mens dørene er åbne
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
  • Certifikater: EN 16121/16122 overensstemmelse
Specifications
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Oversigt Høj
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 996 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 1055 x 1950 mm
Dør stil Foldning
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.105.FD
Antal døre 2
Antal hylder 6
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 174 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 1055 mm
Bredde (metrisk) interiør 996 mm
Farve Anthracitgrå, Advarsel Gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 76,77 tommer
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stålplade
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 41,54 tommer