Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC Højrehængslet
Artikelnummer. 15975286 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Højde (metrisk) Udvendig:
1105 mm
1950 mm
Materiale:
Galvaniseret pladestål
Pulverlakeret pladestål
Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Højde (metrisk) Udvendig Materiale Pakningsstørrelse
15975286 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul 1105 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15985286 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå 1105 mm Galvaniseret pladestål Hver
15915286 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Advarsel Gul 1105 mm Galvaniseret pladestål Hver
15905296 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Lysegrå 1105 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15925286 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Advarsel Gul 1105 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15955296 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1105 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15975516 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Galvaniseret pladestål Hver
15985506 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Advarsel gul 1950 mm Galvaniseret pladestål Hver
15995516 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15905516 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Advarsel Gul 1950 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15935526 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15945516 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15945526 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15965516 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15975286 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3055804030572
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dør stil Vinge, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1105 mm
Højde (metrisk) interiør 990 mm
Model- CS.110.054.R
Antal døre 1
Antal hylder 3
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 72 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 43,50 tommer
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 21,46 tommer