Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC Højrehængslet
Artikelnummer. 15965516 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Grå, Gul
Grå, Light Gray
Højde (metrisk) Udvendig:
1105 mm
1950 mm
Materiale:
Stål
Stål, Polypropylene
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Højde (metrisk) Udvendig Materiale unitSize
15965516 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15985286 2 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Antracitgrå, Lysegrå 1105 mm Stål Hver
15915286 2 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Grå, Gul 1105 mm Stål Hver
15905296 2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Grå, Light Gray 1105 mm Stål Hver
15925286 2 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Grå, Gul 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15955296 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15975286 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15975516 3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Stål Hver
15985506 3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Antracitgrå, Advarsel gul 1950 mm Stål Hver
15995516 3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Stål Hver
15905516 3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Grå, Gul 1950 mm Stål Hver
15935526 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15945516 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15945526 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Kun til indendørs brug
Product Code. 15965516 missing translation for 'mfr' asecos™ missing translation for 'supplierNo' 3056204030581
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Specifications
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Dør stil Vinge, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.054.R
Antal døre 1
Antal hylder 6
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 124 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 76.77 in.
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål, Polypropylene
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 21.46 in.