Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122 overensstemmelse |
| Konfiguration | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 520 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 493 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 493 x 486 x 990 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 520 x 545 x 1105 mm |
| Dør stil | Vinge, Venstrehængslet |
| Til brug med (applikation) | Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1105 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 990 mm |
| Vis mere |