Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC venstrehængt
Artikelnummer. 15569823 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder (lysegrå), 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbassin
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Pakningsstørrelse
15569823 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Hver
15945236 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå Hver
15905236 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Advarsel Gul Hver
15905246 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Hver
15566885 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul Hver
15955456 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Lysegrå Hver
15586885 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Advarsel Gul Hver
15975456 3 hylder (lysegrå), 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbassin Antracitgrå, Lysegrå Hver
15995446 3 hylder (lysegrå), 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbassin Antracitgrå, Advarsel gul Hver
15935456 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Advarsel gul Hver
15925466 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå Hver
15335747 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15569823 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3056104130579
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Dør stil Vinge, Venstrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.054
Antal døre 1
Antal hylder 4
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 102 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Anthracitgrå, Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 76,77 tommer
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Kemiskab
Bredde (engelsk) Udvendig 21,46 tommer