Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 2 lysegrå låger
Artikelnummer. 15995176 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 25 L udtrækshylder
3 66 L udtrækshylder
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump med 33 L
4 22 L udtrækkelige hylder
4 33 L udtrækshylder
6 udtrækkelige hylder
Højde (metrisk) Udvendig:
1105 mm
1950 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Højde (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
15995176 6 udtrækkelige hylder 1950 mm Hver
15965056 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom 1105 mm Hver
15985056 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom 1105 mm Hver
15283048 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump med 33 L 1950 mm Hver
15974656 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom 1105 mm Hver
15994656 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom 1105 mm Hver
15935066 3 25 L udtrækshylder 1105 mm Hver
15964666 3 66 L udtrækshylder 1105 mm Hver
15915176 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump 1950 mm Hver
15935176 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump 1950 mm Hver
15924866 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump 1950 mm Hver
15975176 4 22 L udtrækkelige hylder 1950 mm Hver
15984866 4 33 L udtrækshylder 1950 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15995176 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3053304130550
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 6 udtrækkelige hylder
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 751 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 810 x 1950 mm
Dør stil Fast vindue
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.081.WDFW
Antal døre 2
Antal hylder 6
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 156 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 810 mm
Bredde (metrisk) interiør 751 mm
Farve Antracitgrå, Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 76,77 tommer
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 31,89 tommer