Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 advarselsgul låge
Artikelnummer. 15995396 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dør stil:
Fast vindue, Højrehængslet
Fast vindue, Venstrehængslet
Dimensioner (D x B x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dør stil Dimensioner (D x B x H) unitSize
15995396 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Hver
15965336 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Hver
15925396 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Hver
15985336 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Hver
15945396 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Hver
15935346 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Hver
15905576 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
15915636 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
15925576 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
15935636 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
15975636 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
15975576 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
15995636 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15995396 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3056004030572
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dør stil Fast vindue, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1105 mm
Højde (metrisk) interiør 990 mm
Model- CS.110.054.WDFWR
Antal døre 1
Antal hylder 3
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 73.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Antracitgrå, Advarsel gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 43,50 tommer
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Stål
Produkttype Kemiskab
Bredde (engelsk) Udvendig 21,46 tommer