Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 advarselsgul låge
Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dør stil:
Fast vindue, Højrehængslet
Fast vindue, Venstrehængslet
Højde (metrisk) Udvendig:
1105 mm
1950 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122 overensstemmelse |
| Konfiguration | 2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 520 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 493 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 493 x 486 x 990 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 520 x 545 x 1105 mm |
| Dør stil | Fast vindue, Højrehængslet |
| Til brug med (applikation) | Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1105 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 990 mm |
| Vis mere |