Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 advarselsgul låge
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Brand: asecos™ 3055904030572
Advarsel:
Kun til indendørs brug
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
DIN EN 16121/16122 overensstemmelse | |
520 mm | |
493 x 486 x 990 mm | |
Fast vindue, Venstrehængslet | |
1105 mm | |
CS.110.054.WDFW | |
3 | |
Pulverlakeret tekstur | |
545 mm | |
Antracitgrå, Advarsel gul | |
Skab til kemikalier |
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | |
493 mm | |
520 x 545 x 1105 mm | |
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder | |
990 mm | |
1 | |
Udtræk | |
73.50 kg | |
486 mm | |
Stål |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 advarselsgul låge > Højde: 1105,00 mm; 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP); Venstrehængslet
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion