Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 lysegrå låge
Artikelnummer. 15975406 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dør stil:
Fast vindue, Højrehængslet
Fast vindue, Venstrehængslet
Vinge, Højrehængslet
Dimensioner (D x B x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Materiale:
Galvaniseret pladestål
Pulverlakeret pladestål
Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dør stil Dimensioner (D x B x H) Materiale unitSize
15975406 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15945346 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Galvaniseret pladestål Hver
15965346 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15915356 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15905406 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Vinge, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål Hver
15925406 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15985576 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Galvaniseret pladestål Hver
15905586 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15945586 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15965586 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15905646 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Galvaniseret pladestål Hver
15925646 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15965646 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15975646 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15975406 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3056004130572
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Dør stil Fast vindue, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1105 mm
Højde (metrisk) interiør 990 mm
Model- CS.110.054.WDFWR
Antal døre 1
Antal hylder 3
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 73.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Antracitgrå, Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 43,50 tommer
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Produkttype Kemiskab
Bredde (engelsk) Udvendig 21,46 tommer