Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 lysegrå låge
Artikelnummer. 15925646 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dør stil:
Fast vindue, Højrehængslet
Fast vindue, Venstrehængslet
Vinge, Højrehængslet
Dimensioner (D x B x H):
520 x 545 x 1105 mm
520 x 545 x 1950 mm
Materiale:
Stål
Stål, Polypropylene
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Dør stil Dimensioner (D x B x H) Materiale unitSize
15925646 3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål Hver
15945346 2 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål Hver
15965346 2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål Hver
15915356 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15905406 2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) Vinge, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål Hver
15925406 2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål Hver
15975406 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1105 mm Stål, Polypropylene Hver
15985576 3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål Hver
15905586 3 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål Hver
15945586 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15965586 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Venstrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15905646 3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål Hver
15965646 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
15975646 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Fast vindue, Højrehængslet 520 x 545 x 1950 mm Stål, Polypropylene Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15925646 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3056404130575
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Spezifikation
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Dør stil Fast vindue, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.054.WDFWR
Antal døre 1
Antal hylder 3
Hylde Type Standard
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 80.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Grå, Light Gray
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 76.77 in.
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Kemiskab
Bredde (engelsk) Udvendig 21.46 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.