Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC-G med 1 lysegrå låge
Artikelnummer. 15905646 Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x hylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (pulverlakeret stålplade)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dør stil:
Fast vindue, Højrehængslet
Fast vindue, Venstrehængslet
Vinge, Højrehængslet
Højde (metrisk) Udvendig:
1105 mm
1950 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15905646
Brand: asecos™ 3056404130573
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: dør låsbar med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 3 x hylde (galvaniseret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 486 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Dør stil Fast vindue, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.054.WDFWR
Antal døre 1
Antal hylder 3
Hylde Type Standard
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 77.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 545 mm
Bredde (metrisk) interiør 486 mm
Farve Grå, Light Gray
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 76.77 in.
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 21.46 in.