Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Opbevaring af farlige materialer
- Sikkerhedsskabe
- Combination Hazards opbevaringsskabe
- asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC
Artikelnummer. 15914586 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Bredde (metrisk) Udvendig:
810 mm
1055 mm
Materiale:
Galvaniseret pladestål
Pulverlakeret pladestål
Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Konfiguration | Farve | Bredde (metrisk) Udvendig | Materiale | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15914586 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Anthracitgrå, Advarsel Gul | 1055 mm | Galvaniseret pladestål | Hver |
| 15915006 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Anthracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Galvaniseret pladestål | Hver |
| 15954996 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Antracitgrå, Advarsel gul | 810 mm | Galvaniseret pladestål | Hver |
| 15935006 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Antracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15974996 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Antracitgrå, Advarsel gul | 810 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15905116 | 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump | Antracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Galvaniseret pladestål | Hver |
| 15945106 | 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump | Antracitgrå, Advarsel gul | 810 mm | Galvaniseret pladestål | Hver |
| 15925116 | 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump | Anthracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15955106 | 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump | Antracitgrå, Advarsel gul | 810 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15985006 | 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15516885 | 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Advarsel Gul | 810 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15965116 | 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Antracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15526885 | 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Advarsel Gul | 810 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15580051 | 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Lysegrå | 810 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15536885 | 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Advarsel Gul | 810 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15593873 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Anthracitgrå, Lysegrå | 1055 mm | Galvaniseret pladestål | Hver |
| 15904596 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Anthracitgrå, Lysegrå | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15934586 | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom | Antracitgrå, Advarsel gul | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15974786 | 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump | Antracitgrå, Advarsel gul | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål | Hver |
| 15974596 | 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Antracitgrå, Lysegrå | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15526875 | 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Advarsel Gul | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15904806 | 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Lysegrå | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15914806 | 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Lysegrå | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
| 15235403 | 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) | Anthracitgrå, Advarsel Gul | 1055 mm | Pulverlakeret pladestål, Polypropylen | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Kun til indendørs brug
Artikelnummer.
15914586
Leverandør
asecos™
Leverandørnr.
3049204030498
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Kun til indendørs brug
Beskrivelse
- Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122 overensstemmelse |
| Konfiguration | 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 520 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 493 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 493 x 996 x 990 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 520 x 1055 x 1105 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1105 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 990 mm |
| Bæreevne | 100 kg hylder |
| Model- | CS.110.105 |
| Antal døre | 2 |
| Antal hylder | 2 |
| Hylde Type | Standard |
| Overfladebelægning | Pulverlakeret tekstur |
| Vægt (metrisk) | 78.30 kg |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 1055 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 996 mm |
| Farve | Anthracitgrå, Advarsel Gul |
| Dybde (engelsk) Eksteriør | 20,47 tommer |
| Højde (engelsk) Udvendig | 43,50 tommer |
| Højde (metrisk) åbning | 990 mm |
| Materiale | Galvaniseret pladestål |
| Produkttype | Kemiskab |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 41,54 tommer |
| Vis mere Vis mindre |