Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC
Artikelnummer. 15536885 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
2 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
3 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
3 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Grå, Gul
Grå, Light Gray
Bredde (metrisk) Udvendig:
810 mm
1055 mm
Materiale:
Stål
Stål, Polypropylene
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Bredde (metrisk) Udvendig Materiale unitSize
15536885 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Gul 810 mm Stål, Polypropylene Hver
15915006 2 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål) Grå, Light Gray 810 mm Stål Hver
15954996 2 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Stål Hver
15935006 2 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Antracitgrå, Lysegrå 810 mm Stål Hver
15974996 2 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Stål Hver
15905116 3 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Antracitgrå, Lysegrå 810 mm Stål Hver
15945106 3 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål) Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Stål Hver
15925116 3 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål) Grå, Light Gray 810 mm Stål Hver
15955106 3 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål) Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Stål Hver
15985006 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Light Gray 810 mm Stål, Polypropylene Hver
15516885 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Gul 810 mm Stål, Polypropylene Hver
15965116 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 810 mm Stål, Polypropylene Hver
15526885 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Gul 810 mm Stål, Polypropylene Hver
15580051 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Light Gray 810 mm Stål, Polypropylene Hver
15593873 2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Grå, Light Gray 1055 mm Stål Hver
15914586 2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Grå, Gul 1055 mm Stål Hver
15904596 2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade) Grå, Light Gray 1055 mm Stål Hver
15934586 2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade) Antracitgrå, Advarsel gul 1055 mm Stål Hver
15974786 3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade) Antracitgrå, Advarsel gul 1055 mm Stål Hver
15974596 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1055 mm Stål, Polypropylene Hver
15526875 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Gul 1055 mm Stål, Polypropylene Hver
15904806 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Light Gray 1055 mm Stål, Polypropylene Hver
15914806 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Light Gray 1055 mm Stål, Polypropylene Hver
15235403 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Grå, Gul 1055 mm Stål, Polypropylene Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15536885 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3053204030550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 751 x 1835 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 810 x 1950 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1950 mm
Højde (metrisk) interiør 1835 mm
Model- CS.195.081
Antal døre 2
Antal hylder 6
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 148 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 810 mm
Bredde (metrisk) interiør 751 mm
Farve Grå, Gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20.47 in.
Højde (engelsk) Udvendig 76.77 in.
Højde (metrisk) åbning 1835 mm
Materiale Stål, Polypropylene
Produkttype Skab til kemikalier
Bredde (engelsk) Udvendig 31.89 in.