Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC
Artikelnummer. 15516885 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Konfiguration:
2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom
3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Anthracitgrå, Advarsel Gul
Anthracitgrå, Lysegrå
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Bredde (metrisk) Udvendig:
810 mm
1055 mm
Materiale:
Galvaniseret pladestål
Pulverlakeret pladestål
Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration Farve Bredde (metrisk) Udvendig Materiale Pakningsstørrelse
15516885 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul 810 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15915006 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Lysegrå 810 mm Galvaniseret pladestål Hver
15954996 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Galvaniseret pladestål Hver
15935006 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Lysegrå 810 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15974996 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15905116 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Lysegrå 810 mm Galvaniseret pladestål Hver
15945106 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Galvaniseret pladestål Hver
15925116 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Anthracitgrå, Lysegrå 810 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15955106 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Advarsel gul 810 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15985006 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå 810 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15965116 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 810 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15526885 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul 810 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15580051 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå 810 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15536885 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul 810 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15593873 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Lysegrå 1055 mm Galvaniseret pladestål Hver
15914586 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Advarsel Gul 1055 mm Galvaniseret pladestål Hver
15904596 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Anthracitgrå, Lysegrå 1055 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15934586 2 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingsbrom Antracitgrå, Advarsel gul 1055 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15974786 3 hylder, 1 perforeret indsats, 1 bundopsamlingssump Antracitgrå, Advarsel gul 1055 mm Pulverlakeret pladestål Hver
15974596 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Antracitgrå, Lysegrå 1055 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15526875 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul 1055 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15904806 4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå 1055 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15914806 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Lysegrå 1055 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
15235403 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) Anthracitgrå, Advarsel Gul 1055 mm Pulverlakeret pladestål, Polypropylen Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15516885 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3053004030541
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
  • Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
Konfiguration 3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Dybde (metrisk) interiør 493 mm
Mål (D x B x H) Indvendig 493 x 751 x 990 mm
Dimensioner (D x B x H) 520 x 810 x 1105 mm
Dør stil Vinge
Til brug med (applikation) Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1105 mm
Højde (metrisk) interiør 990 mm
Model- CS.110.081
Antal døre 2
Antal hylder 3
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Pulverlakeret tekstur
Vægt (metrisk) 86.50 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 810 mm
Bredde (metrisk) interiør 751 mm
Farve Anthracitgrå, Advarsel Gul
Dybde (engelsk) Eksteriør 20,47 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 43,50 tommer
Højde (metrisk) åbning 990 mm
Materiale Pulverlakeret pladestål, Polypropylen
Produkttype Kemiskab
Bredde (engelsk) Udvendig 31,89 tommer