Få mere at vide
asecos™ Skab til kemikalier CS-CLASSIC
Shop alle asecos produkter
Konfiguration:
2 x 100 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stålplade)
2 x 100 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
2 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
2 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
3 x 60 kg lasthylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (galvaniseret stål)
3 x 60 kg læssehylde, 1 x perforeret indsats, 1 x bundsamlebrønd (pulverlakeret stålplade)
3 x hylde (pulverlakeret stålplade), 1 x perforeret indsats, 1 x bundopsamlingsbeholder (galvaniseret stålplade)
3 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
4 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP)
Farve:
Antracitgrå, Advarsel gul
Antracitgrå, Lysegrå
Grå, Gul
Grå, Light Gray
Bredde (metrisk) Udvendig:
810 mm
1055 mm
Unit Size:
Hver
Description
- Robust konstruktion og lang levetid: robust, højkvalitets, ridsefast ydre krop med pulverlakeret tekstureret overflade
- Ingen uautoriseret brug: døre låsbare med cylinderlås (integreret i drejehåndtaget)
- Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
- Ventilation: naturlig ventilation på grund af ventilationsåbninger i skabsbunden, klar til tilslutning til teknisk udsugningssystem
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN EN 16121/16122 overensstemmelse |
| Konfiguration | 6 x udtrækshylde (pulverlakeret stålplade/PP) |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 520 mm |
| Dybde (metrisk) interiør | 493 mm |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 493 x 996 x 1835 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
| Dør stil | Vinge |
| Til brug med (applikation) | Sikker og korrekt opbevaring af ikke-brændbare kemikalier og giftige stoffer i arbejdsområder |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1950 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 1835 mm |
| Show More |