Få mere at vide
asecos™ Skab til syrer og alkalier SL-CLASSIC
Artikelnummer. 15589823 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Dør stil:
Vinge, Højrehængslet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dør stil Pakningsstørrelse
15589823 Vinge, Højrehængslet Hver
1 options
Kun til indendørs brug
Artikelnummer. 15589823 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 3061300130614
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kun til indendørs brug
Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
  • Robust konstruktion og lang levetid: skabskabinet lavet af pulverlakeret stålplade, sikkerhedselementer samlet uden for opbevaringsrummet for øget beskyttelse mod korrosion
  • To i én: to hermetisk adskilte opbevaringsrum muliggør isoleret opbevaring af syrer og baser i ét skab
  • Ingen uautoriseret brug: døre aflåselige med profilcylinder (integration i en eksisterende låsesystem muligt)
  • Nem justering: Justeringshjælpemidler til at kompensere for ujævnt gulv
  • ventilation: integrerede metalfri luftkanaler klar til tilslutning til et teknisk udsugningssystem med kun ét udsugningsluftindtag
  • Certifikater
    • Typetestet i henhold til EN 14727
    • EN 16121/16122-overensstemmelse
    • GS-certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 16121/16122-overensstemmelse, GS-certificeret
Konfiguration 4 x udtrækshylder (panel melaminharpiksbelagt/PP)
Dybde (metrisk) Eksteriør 603 mm
Dybde (metrisk) interiør 570 mm
Oversigt Skab til syrer og baser SL-CLASSIC
Mål (D x B x H) Indvendig Top: 570 x 485 x 914 mm, bund: 570 x 485 x 833 mm
Dimensioner (D x B x H) 603 x 597 x 1965 mm
Dør stil Vinge, Højrehængslet
Til brug med (applikation) Sikker og godkendt opbevaring af aggressive, ikke brandfarlige farlige materialer i arbejdsområder
Højde (metrisk) Udvendig 1965 mm
Højde (metrisk) interiør 914 mm
Model- SL.196.060.MH.R
Antal døre 2
Antal hylder 4
Hylde Type Udtræk
Overfladebelægning Melaminharpiks lamineret
Vægt (metrisk) 166.60 kg
Bredde (metrisk) Udvendig 597 mm
Bredde (metrisk) interiør 485 mm
Farve Lysegrå
Dybde (engelsk) Eksteriør 23,74 tommer
Højde (engelsk) Udvendig 77,36 tommer
Materiale Spånplade
Produkttype Skab til syrer og baser
Bredde (engelsk) Udvendig 23,50 tommer