Få mere at vide
Cabergoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cabergoline |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1 |
| Formel vægt | 451.2947 |