Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cabergoline
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18772694
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18772694 10 mg
18772534 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18772694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2664/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective D2-like agonist
Cabergoline is a selective D2-like dopamine receptor agonist (Ki values are 0.7, 1.5, 9.0 and 165 nM for D2, D3, D4 and D5 receptors respectively) that also displays high affinity for several serotonin receptor subtypes (Ki = 1.2 - 20.0 nM for 5-HT1A, 5-HT1D, 5-HT2A and 5-HT2B). Inhibits secretion of prolactin and growth hormone and reverses levodopa -induced dyskinesias in Parkinsonian monkeys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81409-90-7
Molekylær formel C26H37N5O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cabergoline
Mængde 10 mg
Formel vægt 451.6
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 451.615