Få mere at vide
Cabergoline 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325755
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325755 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325755 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10932500AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cabergoline
CAS 81409-90-7
Analyt- eller komponentnavne Cabergoline
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C26 H37 N5 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cabergoline, 1-Ethyl-3-[3-(dimethylamino)propyl]-3-[[(6aR,9R,10aR)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]carbonyl]urea
InChI formel InChI=1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
SMIL CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
IUPAC navn (6aR,9R,10aR)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-N-(ethylcarbamoyl)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 451.6
Mængde 1 ml
Formel vægt 451.2947 g/mol