Få mere at vide
Cabazitaxel, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17595555 500 mg
17585555 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17595555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468895000
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 183133-96-2
Molekylær formel C45H57NO14
Molekylvægt (g/mol) 835.94
MDL nummer MFCD18827611
InChI nøgle BMQGVNUXMIRLCK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 4-(acetyloxy)-15-[(3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl)oxy]-1-hydroxy-9, 12-dimethoxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl benzoat
SMIL COC1CC2OCC2(OC(C)=O)C2C(OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3(O)CC(OC(=O)C(O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C4=CC=CC=C4)C(C)=C(C(OC)C(=O)C12C)C3(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cabazitaxel
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul til beige
Smeltepunkt 170 °C til 180 °C
Mængde 500 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cabazitaxel
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cabazitaxel