Få mere at vide
MedChemExpress Cabazitaxel
Artikelnummer. 16402637
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16402637 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16402637 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY15459
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
MedChemExpress Cabazitaxel is a semi-synthetic derivative of the natural taxoid 10-deacetylbaccatin III with potential antineoplastic activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 835.93 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 183133-96-2
Produkttype Natural Products
Renhed 99.19%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (119.63 mM)
Synonym XRP6258∣ RPR-116258A∣ taxoid XRP6258
Mål Microtubule/Tubulin∣Autophagy