Få mere at vide
CAB-O-SIL™ M-5, scintillationsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
150 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
150g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085520 150 g Plastflaske 150g
1 options
Artikelnummer. 10085520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 403731500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.17 DKK
    285.65 DKK / 150g
    Spare 31.52 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi, til fluorescens/luminescensspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CAB-O-SIL™ M-5
CAS 7631-86-9
Fysisk form Krystallinsk pulver
Tæthed 60 g/l tampet densitet maks.
Farve Hvid
Mængde 150 g
Molekylær formel O2Si
Lineær formel SiO2
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Merck Index 15, 8632
Emballage Plastflaske
Synonym Silicon dioxide
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn silandion
Molekylvægt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vægt 60.08