Få mere at vide
Invitrogen™ Human CA19-9 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7231049
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15434923
Brand: Invitrogen™ EHCA199
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Det menneskelige CA19-9 ELISA kvantificerer Hu CA19-9 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu CA19-9. Metodens princip The Human CA19-9 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Mucin glycoprotein er en Sialyl Lewis En struktur, der er syntetiseret fra type 1-blodgruppeprecursorkæder og er til stede i individer, der udtrykker Lewis A og/eller Lewis B blodgruppe antigener. I normalt væv, sialyl Lewis Et antigen er til stede i duktalt epitel i brystet, nyrerne, spytkirtlerne og svedkirtlerne. Dets ekspression er stærkt forbedret i serum såvel som i størstedelen af tumorceller i gastrointestinale (GI) karcinomer, herunder adenokarcinomer i mave, tarm og bugspytkirtel. Præoperativt forhøjede CA19-9-niveauer hos patienter med fase I pancreascarcinom falder til normale værdier efter operation. Når det anvendes serielt, kan CA19-9 forudsige tilbagefald af sygdommen forud for radiografiske eller kliniske fund.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer N/A
Analyseområde 0,274 til 200 U/ml
Assay følsomhed 0,3 U/ml
Kalibreringsområde 0,3 U/ml til 200 U/mL
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p70, IL-12 p14, IL-12 p14, IL-12 p14, IL-12 p70 IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF-11 be, MIF-11 be, MIF-11, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Anden forskning
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym N/A
Mål CA19-9
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min