Få mere at vide
Thermo Scientific™ CA(PEG)8 carboxy-PEG-aminforbindelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-forbindelser er pegylerede aminosyrer af formen carboxy-PEG-amin, hvor n er lig med 4 til 24 polyethylenglycolenheder, og er anvendelige til en række forskellige overflade- og molekylepegyleringsanvendelser.
CA(PEG)n er forkortelsen for et sæt forbindelser med polyethylenglycol (PEG) spacere med carboxy (-COOH) og amino (-NH2) termini. De uforgrenede, hydrofile, diskrete-længde molekyler har formen Carboxy-PEGn-Amine, hvor subskriptet“ n” betegner 4, 8, 12 eller 24 ethylenglycolenheder. Carboxyl- og primæraminen i hver forbindelse tilvejebringer specifikke mål for tværbinding og andre konjugationsmetoder, hvilket gør disse forbindelser anvendelige som PEGyleringsreagenser.
Højdepunkter:
- Fuldt karakteriserede PEGyleringsreagenser med definerede PEG-kædelængder; molekyler med diskret molekylvægt for ensartet ydeevne i proteinmodifikationsapplikationer
- Leveres som en serie på 4, 8, 12 og 24 ethylenglycol-enheder, hvilket gør det muligt at optimere modifikationsprocedurer til en specifik anvendelse, samtidig med at alle fordelene forbundet med protein-PEGylering bevares
- PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
- Tillader stedspecifik mærkning eller tværbinding, der involverer primære aminer eller carboxylgrupper på proteiner eller overflader
- Let at følge instruktioner øger sandsynligheden for et vellykket resultat
Bestillingsoplysninger:
Alternative navne: Amino-dPEG-syre; Amino-PEG-carboxylsyre; Carboxy-PEO-amin
Kompatibel med:
Methyl-PEG-aminforbindelser, MA(PEG)n; Andre slags PEGyleringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Indhold og opbevaring | Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Etikettype | Konjugerende grupper, polyethylenglycol (PEG) |
| Reaktiv del | Amin, carboxylsyre, primær amin |
| Afstandsstykke | 8 ethylenglycol enheder |
| Form | Væske |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | Vand |
| Produkttype | Aminforbindelse |