Få mere at vide
Thermo Scientific™ CA(PEG)12 carboxy-PEG-aminforbindelse
Artikelnummer. p-7184462 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 11871415
Brand: Thermo Scientific™ 26124
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CA(PEG)n: pegylerede aminosyrer af formen carboxy-PEG-amin; med 4 til 24 polyethylenglycolenheder; til overflade- og molekylepegyleringsapplikationer.
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-forbindelser er pegylerede aminosyrer af formen carboxy-PEG-amin, hvor n er lig med 4 til 24 polyethylenglycolenheder, og er anvendelige til en række forskellige overflade- og molekylepegyleringsanvendelser.
CA(PEG)n er forkortelsen for et sæt forbindelser med polyethylenglycol (PEG) spacere med carboxy (-COOH) og amino (-NH2) termini. De uforgrenede, hydrofile, diskrete-længde molekyler har formen Carboxy-PEGn-Amine, hvor subskriptet“ n” betegner 4, 8, 12 eller 24 ethylenglycolenheder. Carboxyl- og primæraminen i hver forbindelse tilvejebringer specifikke mål for tværbinding og andre konjugationsmetoder, hvilket gør disse forbindelser anvendelige som PEGyleringsreagenser.
Højdepunkter:
  • Fuldt karakteriserede PEGyleringsreagenser med definerede PEG-kædelængder; molekyler med diskret molekylvægt for ensartet ydeevne i proteinmodifikationsapplikationer
  • Leveres som en serie på 4, 8, 12 og 24 ethylenglycol-enheder, hvilket gør det muligt at optimere modifikationsprocedurer til en specifik anvendelse, samtidig med at alle fordelene forbundet med protein-PEGylering bevares
  • PEG spacer giver unikke fordele, herunder øget stabilitet, reduceret tendens til aggregering og reduceret immunogenicitet
  • Tillader stedspecifik mærkning eller tværbinding, der involverer primære aminer eller carboxylgrupper på proteiner eller overflader
  • Let at følge instruktioner øger sandsynligheden for et vellykket resultat
Bestillingsoplysninger:
Alternative navne: Amino-dPEG-syre; Amino-PEG-carboxylsyre; Carboxy-PEO-amin
Kompatibel med:
Methyl-PEG-aminforbindelser, MA(PEG)n; Andre slags PEGyleringsreagenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Aldehyd
Indhold og opbevaring Opbevares tørret ved 4 °C. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Etikettype Konjugerende grupper, polyethylenglycol (PEG)
Reaktiv del Amin, carboxylsyre, primær amin
Afstandsstykke 12 ethylenglycol enheder
Form Væske
Mængde 100 mg
Opløselighed Vand
Produkttype Aminforbindelse