Få mere at vide
R&D Systems™ CA 074
Beskrivelse
Inhibitor of cathepsin B (Ki = 2-5 nM). Displays selectivity over cathepsins H and L (Ki = 40-200 μM). Shown to reduce bone metastasis in a 4T1.2 breast cancer model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CA 074 |
| CAS | 134448-10-5 |
| Mængde | 1 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C18H29N3O6 |
| Formel vægt | 383.44 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.45 |