Få mere at vide
CA-074, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483828
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16483828 10 mg -
16446557 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483828 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103350
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
CA-074 is a potent inhibitor of cathepsin B with a Ki of 2 to 5 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CA-074
CAS 134448-10-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H29N3O6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (326.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N1[C@@H](CCC1)C(O)=O)[C@@]([C@@H](C)CC)([H])NC([C@@H]2[C@@H](C(NCCC)=O)O2)=O
Molekylvægt (g/mol) 383.44
Formel vægt 383.44
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease