missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
C8813, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]cyclohexanol |
| CAS | 616898-54-5 |
| Molekylær formel | C20H26BrNOS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | C8813, C 8813 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26BrNOS/c1-22(2)20(16-5-7-17(21)8-6-16)13-11-19(23,12-14-20)10-9-18-4-3-15-24-18/h3-8,15,23H,9-14H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C1(CCC(O)(CCc2cccs2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| IUPAC navn | 4-(4-bromophenyl)-4-(dimethylamino)-1-(2-thiophen-2-ylethyl)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.4 |
| Formel vægt | 407.0918 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?