Få mere at vide
C8 Dihydroceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C8 Dihydroceramide |
| CAS | 145774-33-0 |
| Molekylær formel | C26 H53 N O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadecan-2-yl]octanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.7 |
| Formel vægt | 427.4025 |