Få mere at vide
C8 Ceramid, TRC
Artikelnummer. 30350644
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30350644 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30350644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2627005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C8 Ceramide
CAS 74713-59-0
Molekylær formel C26 H51 N O3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H51NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h19,21,24-25,28-29H,3-18,20,22-23H2,1-2H3,(H,27,30)/b21-19+/t24-,25+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCC
IUPAC navn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]octanamid
Molekylvægt (g/mol) 425.69
Formel vægt 425.3869