missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
C8 Ceramide-1-phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C8 Ceramide-1-phosphate |
| CAS | 887353-95-9 |
| Molekylær formel | C16 H32 N O6 P |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32NO6P/c1-3-5-7-8-10-12-16(19)17-14(13-23-24(20,21)22)15(18)11-9-6-4-2/h9,11,14-15,18H,3-8,10,12-13H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,20,21,22)/b11-9+/t14-,15+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)N[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)\C=C\CCC |
| IUPAC navn | [(E,2R,3S)-3-hydroxy-2-(octanoylamino)oct-4-enyl] dihydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 365.4 |
| Formel vægt | 365.1967 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?