Få mere at vide
C8-BTBT, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C8-BTBT |
| CAS | 583050-70-8 |
| Molekylær formel | C30H40S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,7-Dioctyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C30H40S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-23-17-19-25-27(21-23)31-30-26-20-18-24(22-28(26)32-29(25)30)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-22H,3-16H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC1=CC=C2C(SC3=C2SC4=CC(CCCCCCCC)=CC=C34)=C1 |
| IUPAC navn | 2,7-dioctylbenzo[b]benzo[4,5]thieno[2,3-d]thiophene |
| Molekylvægt (g/mol) | 464.77 |
| Formel vægt | 464.26 |