Få mere at vide
C75, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471357
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16471357 50 mg
16427847 5 mg
16405128 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16471357 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12364
MedChemExpress C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor; inhibits prostate cancer cells PC3 with an IC50 of 35 μM. C75 is a potent CPT1A activator.
C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C75
CAS 218137-86-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H22O4
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (327.54 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL O=C(C(C1=C)C(CCCCCCCC)OC1=O)O
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Formel vægt 254.32
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death