Få mere at vide
C646, MedChemExpress
Beskrivelse
C646 is a selective and competitive histone acetyltransferase p300 inhibitor with Ki of 400 nM, and is less potent for other acetyltransferases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C646 |
| CAS | 328968-36-1 |
| Farve | Red Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H19N3O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 16.67 mg/mL (37.43 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C)/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C4=CC(C)=C(C)C=C4[N+]([O-])=O)O3)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.42 |
| Formel vægt | 445.42 |
| Vis mere |