Få mere at vide
BD Biosciences™ C6 Plus 1-års vedligeholdelsessæt
Artikelnummer. 15869881 Shop alle BD Biosciences produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
15869881 Hver
1 options
Artikelnummer. 15869881 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 661331
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Vedligeholdelsestilbehørssæt til C6 Plus flowcytometer
  • Egnet til brug med et C6 Plus flowcytometer
  • Omfatter følgende:
    • Peristalitsk pumpeslange (12)
    • Skedeflaskefiltre (6)
    • In-line sheath-filtre (6)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Peristaltisk pumpeslange (12), flaskefiltre til skede (6), Ini-line skedefiltre (6)
Mængde Hver
Til brug med (udstyr) C6 Plus flowcytometer
Produkttype Vedligeholdelsessæt