Få mere at vide
C6 Ceramid, TRC
Artikelnummer. 30363108
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363108 25 mg
30355143 50 mg
30363007 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26260025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124753-97-5
Molekylær formel C24 H47 N O3
Molekylvægt (g/mol) 397.63
Synonym N-Hexanoyl-D-erythro-Sphingosine
IUPAC navn N-[(E,2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexanamid
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C6 Ceramide
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m1/s1
Formel vægt 397.3556