Få mere at vide
Gibco™ C57BL/6 Mouse Embryonic Fibroblasts, irradiated
Artikelnummer. 15848522
Antal celler:
2 x 106 celler
4 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
Artikelnummer. 15848522
Brand: Gibco™ A34961
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestrålet Gibco C57BL/6 museembryonale fibroblaster (MEF'er) er fødeceller, der understøtter dyrkningen af sunde udifferentierede embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), især muse-ESC'er/iPSC'er.
Fremstillet af MTI-GlobalStem og svarer til MTI-GlobalStem Cat. Nr. GSC-6002G og GSC-6202G, disse MEF-celler er isoleret fra indavlede C57BL/6-mus, mitotisk standset ved bestråling og testet for at sikre ydeevne og minimere risikoen for kontaminering.
• Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
• Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
• Giv optimal støtte til muse-ESC'
er og iPSC'er Hjælp med at spare tid med brugsklare MEF'er.
Bestrålede C57BL/6 MEF'er hjælper med at spare tid og besvær med at håndtere en dyrefacilitet, udføre kedelige, tidskrævende dissektioner og udvide og teste celler dag efter dag, uge efter uge. Fokuser på din forskning med disse præ-inaktiverede, brugsklare foderautomater.
Kultur med omhyggeligt testede fødeceller Hvert
parti af bestrålede C57BL/6 MEF'er er testet for bakterier, svampe, mycoplasma og musepatogener for at minimere risikoen for kontaminering. Hvert parti er også testet for levedygtighed efter optøning (typisk større end 95%) og evne til at understøtte muse- og menneskelige ESC'er for at sikre robust og ensartet ydeevne. Dyrk dine ESC'er og iPSC'er med selvtillid, vel vidende at du kan stole på disse feederceller af høj kvalitet.
Giver optimal støtte til muse-ESC'er og iPSC'er
Mens C57BL/6 MEF'er også kan understøtte humane ESC'er og iPSC'er, fungerer disse feederceller særligt godt til dyrkning af muse-ESC'er og iPSC'er, og viser bedre resultater sammenlignet med CF1- og ICR-stammer MEF'er.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Antal celler 4 x 106 celler
Mængde 4 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris