Få mere at vide
uvex C500 Dry Cut beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 17260431 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Applikationer:
Industri
Artikelnummer. Applikationer
17260431 Industri
1 options
Artikelnummer. 17260431 Leverandør uvex Leverandørnr. 6049906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00 DKK
    121.27 DKK / 1 par
    Spare 10.73 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Uvex C500 Dry-handsker kombinerer komfort, fleksibilitet og taktilitet med det højeste niveau af skærebeskyttelse (niveau 5/C). Højtydende vinyl (HPV) prikker på håndfladen sikrer taktil fornemmelse og forbedrede grebsevner i tørre applikationer.
  • Bambus TwinFlex™ Teknologien sikrer et meget højt niveau af skærebeskyttelse
  • HPV-prikker på håndfladen for forbedret greb
  • Meget fleksibel med god taktil fornemmelse
  • Uvex Climazone fjerner effektivt overskydende varme og fugt
  • Fri for skadelige stoffer iflg OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
  • 3D Ergo-teknologi sikrer en sikker pasform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale HPV-prikker
Farve Grøn, Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Polyamid, Bambus
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 6
EN388 Standard XX4XC
Til brug med (applikation) Biler, byggeri, glashåndtering, logistik, vedligeholdelse og pladebearbejdning
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie C500 Dry