Få mere at vide
C4 Dihydroceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C4 Dihydroceramide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h20-21,24-25H,3-19H2,1-2H3,(H,23,26)/t20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 371.3399 |