Få mere at vide
C4-klor-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin, TRC
Artikelnummer. 30365442
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30365442 5 g
1 options
Artikelnummer. 30365442 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3836405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
CAS 100644-65-3
Molekylær formel C5H4ClN5
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN5/c6-3-2-1-8-11-4(2)10-5(7)9-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
SMIL C1=NNC2=C1C(=NC(=N2)N)Cl
IUPAC navn 4-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amin
Molekylvægt (g/mol) 169.57
Formel vægt 169.02