Få mere at vide
C4 Ceramide, TRC
Artikelnummer. 30357051
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30357051 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30357051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC26255050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale C4 Ceramide
CAS 74713-58-9
Molekylær formel C22 H43 N O3
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H43NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h16,18,20-21,24-25H,3-15,17,19H2,1-2H3,(H,23,26)/b18-16+/t20-,21+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC
IUPAC navn N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]butanamide
Molekylvægt (g/mol) 369.58
Formel vægt 369.3243