Få mere at vide
uvex C300 Wet Plus sikkerhedshandsker
Artikelnummer. p-7230484 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17240441 7 10 par
17250441 8 -
17260441 9 10 par
17270441 10 -
17280441 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17240441 Leverandør uvex Leverandørnr. 6054607
Bambus TwinFlex™ Teknologi giver niveau C skærebeskyttelse, mens SoftGrip skumbelægning på håndfladen og fingerspidserne forbedrer grebet.
  • SoftGrip belægning på håndfladen og fingerspidserne for en høj grad af slidstyrke
  • Bambus TwinFlex™ Teknologi giver niveau C skærebeskyttelse
  • Climazone™ sikrer den højest mulige brugerkomfort
  • Forbedret greb er våde områder og olierede arbejdsforhold
  • Fri for skadelige stoffer iflg Oeko-Tex™ Standard 100
  • Silikonefri ifølge aftrykstest
  • Modstandsdygtig over for olie og fedt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance OEKO-TEX™ Standard 100
Applikationer Industri
Belægningsmateriale HPE
Farve Grå, Sort
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Bambus, HPPE, Polyamid
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 7
EN388 Standard 4X42C
Til brug med (applikation) Automotive, vedligeholdelse, metalarbejde og præcisionsmontage
Køn Unisex
Handske manchet stil Strikke
Serie C300 Wet Plus