Beskrivelse
- SoftGrip belægning på håndfladen og fingerspidserne for en høj grad af slidstyrke
- Bambus TwinFlex™ Teknologi giver niveau C skærebeskyttelse
- Climazone™ sikrer den højest mulige brugerkomfort
- Forbedret greb er våde områder og olierede arbejdsforhold
- Fri for skadelige stoffer iflg Oeko-Tex™ Standard 100
- Silikonefri ifølge aftrykstest
- Modstandsdygtig over for olie og fedt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | HPE |
| Farve | Grå, Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Bambus, HPPE, Polyamid |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 7 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Vis mere |