Få mere at vide
uvex C300 Wet Cut Protection Handsker
Artikelnummer. 15397082 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
8
10
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15397082 8 Hver
15367082 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15397082 Leverandør uvex Leverandørnr. 6054208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00 DKK
    129.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.56 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
C300 handsker giver mekanisk slidstyrke med en innovativ belægning med blødt greb. Bambus TwinFlex™ Teknologien sikrer et højt niveau af skærebeskyttelse.
  • Soft-grip coating sikrer mekanisk slidstyrke i våde applikationer
  • Bambus TwinFlex™ Teknologi giver et højt niveau af skæremodstand
  • Meget fleksibel med god taktil følsomhed
  • Silikonefri ifølge aftrykstesten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Belagt område Håndflade og fingerspidser
Belægningsmateriale HPE
Farve Grøn, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Polyamid, Bambus viskose
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse 8
EN388 Standard 4X42C
Til brug med (applikation) Bilindustri, montage, vedligeholdelse, metalbearbejdning, forsendelse/logistik, sortering, glashåndtering og pladebearbejdning
Handske manchet stil Strikke
Model- C300 våd