Beskrivelse
- Soft-grip coating sikrer mekanisk slidstyrke i våde applikationer
- Bambus TwinFlex™ Teknologi giver et højt niveau af skæremodstand
- Meget fleksibel med god taktil følsomhed
- Silikonefri ifølge aftrykstesten
Tekniske data
Tekniske data
| Belægningsmateriale | HPE |
| Farve | Grøn, Sort |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Polyamid, Bambus viskose |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | 10 |
| EN388 Standard | 4X42C |
| Serie | C300 våd |