Få mere at vide
C3 Ceramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | C3 Ceramide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H41NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(24)19(18-23)22-21(25)4-2/h16-17,19-20,23-24H,3-15,18H2,1-2H3,(H,22,25)/b17-16+/t19-,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 355.31 |