Få mere at vide
Novus Biologicals™ C2GNT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18375159 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18375159 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18375159 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. H00051301T01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål C2GNT3
Synonym beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoproteinbeta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 4, C2GNT3, core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 3, Core 2-branching enzyme 3, Core2-GlcNAc-transferase 3, EC 2.4.1.102, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2(beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase)
Gen symbol GCNT4